Learn More
Clorhidrato de D-Ornitina, TRC
Código de producto. 17919734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17919734 1 g 1 g
17968214 5 g 5 g
17907914 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17919734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6955451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16682-12-5
Fórmula molecular C5 H12 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 168.6219
Sinónimo D-Ornithine, hydrochloride (1:1), D-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-Ornithine hydrochloride, D-(-)-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, (R)-2,5-Diaminopentanoic Acid Hydrochloride, D-Ornithine Monohydrochloride, D-(-)-Ornithine Monohydrochloride, (D)-α,δ-Diaminovaleric Acid, 5-Amino-D-norvaline
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,5-diaminopentanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCC[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ornithine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0666