Learn More
Clorhidrato D-ornitina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300224 1 g 1 g
11310224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00793.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16682-12-5 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16682-12-5
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.621
Número MDL MFCD00012917
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Sinónimo d-ornithine monohydrochloride, d-ornithine hydrochloride, d-ornithine hcl, h-d-orn-oh.hcl, r-ornithine hydrochloride, d-ornithine, monohydrochloride, l---ornithine hydrochloride, r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, 2r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hcl
PubChem CID 443122
ChEBI CHEBI:4221
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,5-diaminopentanoico;clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ornithine hydrochloride
Punto de fusión 237°C (decomposition)
Beilstein 4153339
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Rotación óptica −23° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%