Learn More
D-ornitina, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11428140 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11428140 5 g
11418140 1 g
11438140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428140 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210251405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.621
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ornithine
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99 %
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.6
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Polvo