Learn More
D-(+)-Octopina, TRC
Código de producto. 30012732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012732 500 mg 500 miligramos
30004457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO239850500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34522-32-2
Fórmula molecular C9 H18 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo N2-[(1R)-1-Carboxyethyl]-L-arginine, (R)-N2-(1-carboxyethyl)-L-arginine, Octopine, D-Octopine;
Nombre IUPAC (2S)-5-carbamimidamido-2-[[(1R)-1-carboxietil]amino]ácido pentanoico
SMILES C[C@@H](N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Octopine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N4O4/c1-5(7(14)15)13-6(8(16)17)3-2-4-12-9(10)11/h5-6,13H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H4,10,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1328
Porcentaje de pureza >95%