Learn More
Do-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-o-Tyrosine |
| CAS | 24008-77-3 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','D- (8CI), 2-Hydroxy-D-phenylalanine, (+)-o-Tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, (r)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, D-o-Hydroxyphenylalanine, D-o-Tyrosine, D-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](Cc1ccccc1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(2-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0739 |