Learn More
D-norvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Norvaline |
| CAS | 2013-12-9 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Norvaline','D- (8CI), (2R)-2-Aminopentanoic acid, (R)-2-Aminopentanoic acid, (R)-Norvaline, D-α-Aminovaleric acid, (R)-(-)-2-Aminopentanoic acid, (R)-2-Aminovaleric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-aminopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |