Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-norvalina, 99 %
Código de producto. 11495417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495417 1 g 1 g
11405427 5 g 5 g
11415427 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495417 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23444.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2013-12-9 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2013-12-9
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00008097
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-norvaline, d--norvaline, 2r-2-aminopentanoic acid, h-d-nva-oh, d---norvaline, d-2-aminovaleric acid, d-2-aminopentanoic acid, r-2-aminovaleric acid, r-2-aminopentanoic acid, d-ape
PubChem CID 439575
ChEBI CHEBI:28804
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminopentanoico
SMILES CCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Norvaline
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721161
Índice Merck 14,6716
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Rotación óptica −25° (c=10 in 20% HCl)
Porcentaje de pureza 99%