Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Norleucina, 99 %
Código de producto. 11358065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358065 5 g 5 g
11348065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358065 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L08257.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-56-0 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-56-0
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00008099
Clave InChI LRQKBLKVPFOOQJ-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-norleucine, h-d-nle-oh, r-2-aminohexanoic acid, d-2-aminohexanoic acid, d---norleucine, 2r-2-aminohexanoic acid, unii-vp8g7lx265, norleucine, norleucine, d--, d-nor-leucine
PubChem CID 456468
ChEBI CHEBI:42101
Nombre IUPAC (2R)-2-aminohexanoic acid
SMILES CCCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Norleucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721749
Índice Merck 14,6706
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica −23° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%