Learn More
D-(-)-Norgestrel, TRC
Código de producto. 30007621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007621 50 mg 50 miligramos
30011850 500 mg 500 miligramos
30011952 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN68951050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 797-63-7
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Levonorgestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, (-)-Norgestrel, 13-Ethyl-17-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynylgon-4-en-17β-ol-3-one, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-13-ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-13β-ethyl-3-oxo-4-estren-17β-ol, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-18-methylestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone, 17β-Hydroxy-18-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18-Methyl-17α-ethynyl-19-nortestosterone, 18-Methylnorethindrone, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-18-methyl-, D-(-)-Norgestrel, D-Norgestrel, Dexnorgestrel, Femilis, Femilis Slim, Follistrel, Jadelle, Levonorgestrel, Levonova, Lng-IUS, Microlut, Microluton, Microval, Mirena, Norgeston, Norgestrelem, Norlevo, Norplant, Norplant 2, Norplant II, Postinor 2, Wy 5104, d-(17α)-17-Hydroxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etilinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levonorgestrel
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H28 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089
Porcentaje de pureza >95%