Learn More
D-(-)-Norgestrel 17-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levonorgestrel Acetate |
| CAS | 13732-69-9 |
| Fórmula molecular | C23 H30 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Levonorgestrel Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 354.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.2195 |