Learn More
Tartrato de D-(+)-noradrenalina, LoGiCal
Código de producto. 30460411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460411 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460411 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0785.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Noradrenaline Tartrate
CAS 636-88-4
Nombres de analitos o componentes D-(+)-Noradrenaline Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O3 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (+)-, tartrate (1:1) (salt), (+)-(S)-Norepinephrine bitartrate, (+)-Noradrenaline (+)-bitartrate, (+)-Noradrenaline bitartrate, (+)-Norepinephrine (+)-bitartrate, (+)-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine d-bitartrate, S-(+)-Norepinephrine bitartrate, d-Noradrenaline bitartrate, d-Noradrenaline hydrogen tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3.C4H6O6/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m11/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 4-[(1S)-2-amino-1-hidroxietil]benceno-1,2-diol; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 319.26
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0903 g/mol