Learn More
Ácido D-nipecótico, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423908 1 g 1 g
15433908 5 g 5 g
15443908 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25137-00-2 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25137-00-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD01630787
Clave InChI XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
PubChem CID 1796510
ChEBI CHEBI:221278
Nombre IUPAC ácido (3R)-piperidin-3-carboxílico
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Nipecotic acid
Punto de fusión 250°C to 255°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Rotación óptica −5° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza ≥96%