Learn More
D-NG-Nitroarginina Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30384680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384680 500 mg
30376387 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD463578500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50912-92-0
Fórmula molecular C7H15N5O4 . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 233.23
Sinónimo N5-[Imino(nitroamino)methyl]-D-ornithine Methyl Ester Hydrochloride, N5-[Imino(nitroamino)methyl]-D-ornithine Methyl Ester Monohydrochloride
Nombre IUPAC metilo (2R)-2-amino-5-[(N-nitrocarbamimidoil)amino]pentanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCNC(=N)NN(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-NG-Nitroarginine Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m1./s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0891