Learn More
D-Neopterina, TRC
Código de producto. 30134765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134765 25 mg 25 miligramos
30137232 2.5 mg 2.50 miligramo
30007618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39000525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2009-64-5
Fórmula molecular C9 H11 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 253.21
Sinónimo 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-, 1,2,3-Propanetriol, 1-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)-, D-erythro- (8CI), 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-, [S-(R*,S*)]-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]- (9CI), Neopterin (7CI), 2-Amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)pteridine, 2-Amino-6-((1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-4(8H)-pteridone, 6-(D-erythro-1,2,3-Trihydroxypropyl)pterin, 6-D-erythro-Neopterin, D-(+)-Neopterin, D-Neopterin, D-erythro-Neopterin
Nombre IUPAC (1S,2R)-1-(2-amino-4-hidroxipterida-6-il)propano-1,2,3-triol
SMILES Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Neopterin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0811
Porcentaje de pureza >95%