Learn More
(D)-(+)-Neopterin, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001517 50 mg 50 miligramos
30001681 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001517 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4656/50
Stimulated by IFN-γ; marker of immune activation
Precursor of biopterin synthesis. Synthesized in response to interferon-γ stimulation; used as a marker of T helper cell-induced immune activation. Also an indicator of oxidative stress; modulates the effects of reactive oxygen species (ROS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2009-64-5
Fórmula molecular C9H11N5O4
Peso molecular (g/mol) 253.218
Clave InChI BMQYVXCPAOLZOK-XINAWCOVSA-N
Sinónimo d-+-neopterin, neopterin, d-neopterin, d-erythro-neopterin, 6-d-erythro-neopterin, l-neopterin, unii-9pld60n7so, 9pld60n7so, l-erythro-neopterin, 1s,2r-1-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl propane-1,2,3-triol
PubChem CID 448839
Nombre IUPAC 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-1H-pteridin-4-one
SMILES C1=C(N=C2C(=N1)NC(=NC2=O)N)C(C(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (D)-(+)-Neopterin
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza >98%