Learn More
D-Neopterina-13C5, TRC
Código de producto. 30009599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009599 10 mg 10 miligramos
30005627 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39000710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217632-04-6
Fórmula molecular C413C5H11N5O4
Peso molecular (g/mol) 258.18
Sinónimo 2-Amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone-13C5, Neopterin-13C5, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)pteridine-13C5, 2-Amino-6-((1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-4(8H)-pteridone-13C5, 6-D-erythro-Neopterin-13C5, D-(+)-Neopterin-13C5, D-erythro-Neopterin-13C5;
SMILES O=C1C2=N[13C]([13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O)=[13CH]NC2=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Neopterin-13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0979
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.