Learn More
D-mio-inositol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398889 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398889 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11398889 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    615.30€ / 1 Kg
    Ahorro 30.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Juega un papel importante como elemento estructural para los mensajeros secundarios de las células eucarióticas. El D-mio-inositol, MP Biomedicals es un factor de crecimiento para animales y microorganismos. Sirve como un importante componente del fosfati
El mio-inositol es la forma más abundante de polialcoholes que sirve como elemento estructural de los mensajeros secundarios en las células eucarióticas.
  • Es un componente de los fosfolípidos de membrana, anclajes de glicosilfosfatidilinositol que unen las glicoproteínas a las membranas celulares, y los segundos mensajeros del fosfato de inositol.
  • El inositol o ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol es un compuesto químico, un alcohol seis veces mayor (poliol) de ciclohexano.
  • Existe en nueve posibles estereoisómeros, de los cuales la forma más prominente, que se da ampliamente en la naturaleza, es el cis-1,2,3,5-trans-4,6-ciclohexana-hexol o mio-inositol (antiguo nombre meso-inositol).
  • El inositol es un carbohidrato, aunque no un azúcar clásico. Tiene un sabor que ha sido evaluado a la mitad de la dulzura del azúcar de mesa (sacarosa).
Especificaciones
CAS 87-89-8
Punto de fusión 220 °C a 230 °C
pH Neutro al tornasol (sol. acuosa al 10%)
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 1 kg
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Información de solubilidad Fácilmente soluble en agua (50mg/mL); ligeramente soluble en alcohol; insoluble en éter y otros disolventes orgánicos comunes.
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Polvo blanco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-myo-Inositol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol