Learn More
D-mio-inositol, 99,26 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11368889 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368889 50 g 50 g
11378889 100 g 100 g
11388889 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368889 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210205250
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Myo-inositol
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Densidad 6.2g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.26%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Polvo