Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Myo-inositol |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| CAS | 87-89-8 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 6.2g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.26% |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol |
| Clave InChI | CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |