Learn More
D-mio-inositol, 99,2%, reactivo de cultivo celular, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-myo-inositol |
| Nombre de nota | Biología molecular y biología celular |
| Color | Blanco |
| Densidad | 6.2g/mL |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Grado | Reactivo para cultivo celular |
| Forma física | Polvo |