Learn More
Sal sódica de D-mio-inositol-3-fosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468619 0.1 mg 0.10 miligramo
15458619 0.5 mg 0.50 miligramo
15478619 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67072.!Z
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD05864254
Sinónimo 3-IP1 sodium salt; Ins(3)P1 sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-3-phosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado