Learn More
Sal sódica de D-mio-inositol-1,4,5-trifosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408619 1 mg 1 miligramo
15498609 0.1 mg 0.10 miligramo
15488609 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67063.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00055051
Sinónimo Ins(1,4,5)P3 sodium salt; 1,4,5-IP3 sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado