Learn More
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Código de producto. 18014192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18014192 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18014192 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1482/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.99€
    253.05€ / 1 miligramos
    Ahorro 28.94€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ mobilizing second messenger
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
CAS 103476-24-0
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C6H9K6O15P3
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.64
Forma física Solid
Peso molecular 648.634