Learn More
Sal de D-mio-inositol-1,3,4,6-tetrakis(fosfato) amonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480947 0.1 mg 0.10 miligramo
15400677 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66936.!Z
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142507-74-2
Fórmula molecular C6H19NO18P4
Peso molecular (g/mol) 517.102
Número MDL MFCD01459915
Clave InChI ANQVRWQIKKBLLK-ADHKWWJESA-N
Sinónimo myo-inositol 1,3,4,6-tetrakis-phosphate ammonium salt, 1r,2s,3s,4s,5r,6r-2,5-dihydroxy-3,4,6-tris phosphonooxy cyclohexyl oxyphosphonic acid amine
PubChem CID 71308569
Nombre IUPAC azano; fosfato de dihidrógeno de [(1S,3R,4R,6S)-2,5-dihidroxi-3,4,6-trifosfonooxiciclohexilo]
SMILES C1(C(C(C(C(C1OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O)OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetrakis(phosphate) ammonium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo liofilizado