Learn More
Sal de D-mio-inositol-1,3,4,5-tetrakis(fosfato) octasodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410947 0.1 mg 0.10 miligramo
15480587 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66461.!Z
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210488-61-2
Fórmula molecular C6H8Na8O18P4
Peso molecular (g/mol) 675.925
Número MDL MFCD00153818
Clave InChI QYQMPPDYTHNACQ-QAVKKEKOSA-F
Sinónimo d-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate sodium salt, d-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, octanatrium salt, d-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakis phosphoric acid disodium salt
PubChem CID 51346578
Nombre IUPAC octasodio; fosfato de [(1R,2S,4S,5S)-2,4-dihidroxi-3,5,6-trifosfonatoxiciclohexil]
SMILES C1(C(C(C(C(C1OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])O)OP(=O)([O-])[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,3,4,5-tetrakis(phosphate) octasodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 675.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado