Learn More
α-D-Metilglucósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377400 500 g Frasco de plástico 500 g
10092070 100 g Frasco de plástico 100 g
10579063 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173845000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-30-3
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00064086
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Sinónimo methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Methylglucoside
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169.0°C to 171.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 200.0°C (0.2 mmHg)
Pérdida por secado 0.1% max. (60 to 70°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 31, 179
Índice Merck 15, 6152
Condición de rotación específica +158.50° (20°C c=10,water)
Rotación específica + 158.50
Información de solubilidad Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino