Learn More
D-metionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Methionine |
| CAS | 348-67-4 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (R)-Methionine, MRX 1024, NSC 45689, S-Methyl-D-homocysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | [C@H](C(O)=O)(CCSC)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.051 |