Learn More
Éster metílico de D-metionina clorhidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410109 5 g 5 g
15420109 25 g 25 g
15430109 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63422.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69630-60-0 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69630-60-0
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 199.69
Número MDL MFCD00070385
Clave InChI MEVUPUNLVKELNV-NUBCRITNSA-N
Sinónimo h-d-met-ome.hcl, d-methionine methyl ester hydrochloride, h-d-met-ome hcl, methyl d-methioninate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, h-d-met-omecl, d-methionine methyl ester hcl, methyl d-methioninate hydrochloride, d methionine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12888616
Nombre IUPAC methyl (2R)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Methionine methyl ester hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido