Learn More
D-metionina-d3 (S-metil-d3), CDN
Código de producto. 30318255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318255 0.1 g 0.10 g
30320159 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318255 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND22300.1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Methionine-D3 (methyl-D3)
CAS 284665-18-5
Fórmula molecular C5 D3 H8 N O2 S
Cantidad 0.1 g
Sinónimo D-Methionine-methyl-d3 (9 CI, ACI), (2 R)-2-Amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid, D-[Methyl-D3]-methionine, D-Methionine-d3, D-Methionine-D3 (methyl-D3), (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 R)-2-amino-4-(trideuteriometilsulfanil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 152.2298
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0699 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química