Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-metionina, 99 %
Código de producto. 11484717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484717 100 g 100 g
11464717 5 g 5 g
11474717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484717 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21213.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-metionina se utiliza para revertir la pérdida auditiva inducida por el ruido. Se utiliza para mejorar el valor nutritivo de la alimentación animal.
Solubilidad
Soluble en agua. 53 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-67-4
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00002622
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Methionine
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Índice Merck 14,5975
Información de solubilidad Soluble in water. 53g/L (20°C).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Rotación óptica −23° (c=2 in 2N HCl)
Porcentaje de pureza 99%