Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-metionina, 99+ %
Código de producto. 10185090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185090 5 g Frasco de vidrio 5 g
10195090 25 g Frasco de vidrio 25 g
15179253 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10185090 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227210050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-67-4
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00002622
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Methionine
Punto de fusión 273.0°C to 275.0°C
Nombre de nota 99+%
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 300ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.3% max.
Otros aminoácidos (TLC) not detectable
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica − 24.00
Sulfato 300ppm max.
Transmitancia 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 53g/L (20°C).
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-4-metilsulfanilutanoico
Condición de rotación específica − 24.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo