Learn More
D-melfalán, TRC
Código de producto. 30464650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30464650 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30464650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2169151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material D-Melphalan
CAS 13045-94-8
Fórmula molecular C13H18Cl2N2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-D-phenylalanine, CB 3026, D-Melphalan, D-Phenylalanine Mustard, Medphalan, NSC 35051
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m1/s1
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(N(CCCl)CCCl)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 305.2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.