Learn More
D-(+)-Melibiosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Melibiose |
| CAS | 585-99-9 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O11 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Melibiose (8CI), 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose, D-(+)-Melibiose, D-Melibiose, NSC 2028 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxano-2,3,4,5-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 342.2965 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1162 |