Learn More
D(+)Melibiosa monohidrato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10294530 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10294530 10g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10294530 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2510/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 66009-10-7
Punto de fusión 182°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C12H22O11·H2O
Número MDL 198188
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32g/mol
Forma física Sólido en polvo