Learn More
α-D-(+)-Melibiosa monohidrato, MP Biomedicals™
Product Code. 11493480 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
11493480 10 g
11483480 5 g
11403490 25 g
11413490 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493480 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210225610
This item is not returnable. View return policy
α-D-(+)-Melibiosa Monohidrato utilizado para mejorar la preparación de 1-tioglucósidos de etilo benzoilados y para estudiar disacáridos amorfos.
  • La melibiosa se ha utilizado en un estudio para mejorar la preparación de 1-tioglucósidos de etilo benzoilados.
  • También se ha utilizado en un estudio para investigar el efecto de la plastificación del agua en la movilidad molecular y la tendencia a la cristalización de los disacáridos amorfos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-99-9
Fórmula molecular C12H22O11·H2O
Sinónimo 6-O-α-D-galactopyranosyl-D-glucose, α-D-melibiose hydrate
Specifications
Nombre del producto químico o material α-D-(+)-Melibiose monohydrate
Color Blanco
Cantidad 10 g
Rotación óptica +135 ± 10° (c=4, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Powder
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.