Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D(+)-melibiosa, 99 %
Código de producto. 11976891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11976891 500 g Frasco de vidrio 500 g
10745961 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307010 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11976891 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125375000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66009-10-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00198188
Clave InChI CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal; hidrato
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Melibiose monohydrate
Acidez 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Punto de fusión 182.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 31,421
Índice Merck 14,582
Condición de rotación específica + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotación específica + 135.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino