Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D(+)-melibiosa, 99 %
Código de producto. 10745961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745961 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307010 100 g Frasco de vidrio 100 g
11976891 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745961 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66009-10-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00198188
Clave InChI CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal; hidrato
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material D(+)-Melibiose monohydrate
Acidez 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Punto de fusión 182.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 31,421
Índice Merck 14,582
Condición de rotación específica + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotación específica + 135.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.