Learn More
Melford D-Melibiosa monohidrato
Código de producto. 30018476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018476 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30018476 Proveedor Melford N.º de proveedor M224505.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 585-99-9
Fórmula molecular: C12H22O11 H2O
Peso molecular: 360,31
Pureza química: > 98%
Soluble en: Agua
Conservar a: temperatura ambiente
Especificaciones
CAS 585-99-9
Fórmula molecular C12H22O11-H2O
Cantidad 5 g