Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-melecitosa monohidrato, 99+ %
Código de producto. 10696222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696222 25 g Frasco de vidrio 25 g
10082990 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696222 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225640250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La D(+)-melecitosa monohidrato, n.º CAS 597-12-6, es el hidrato de forma D de la melecitosa, el trisacárido.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Los insectos que se alimentan de savia, como las hormigas y los pulgones, producen melecitosa para mantener el equilibrio osmótico
•La melecitosa es producida por algunas plantas para atraer a los insectos y actúa como metabolito
Aplicaciones
• La melecitosa se puede hidrolizar a la glucosa y la turanosa mediante la actividad de la alfa-glucosidasa y se puede utilizar para el estudio de la actividad enzimática
• La melecitosa se puede utilizar para distinguir ciertas cepas de bacterias; la caracterización del fenotipo basada en la presencia o ausencia de ciertos azúcares ayuda a la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10030-67-8
Fórmula molecular C18H36O18
Peso molecular (g/mol) 540.468
Número MDL MFCD00149448
Clave InChI LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Sinónimo melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hidroxi-2,5-bis(hidroximetil)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxolan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Melezitose monohydrate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 466
Índice Merck 14, 5819
Condición de rotación específica +88° (20°C c=4,H2O)
Rotación específica + 88.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.45
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino