Learn More
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Código de producto. 16429186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2340
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H32O16
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-Melezitose D-Melezitose
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Peso molecular (g/mol) 504.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation