Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de D-(+)-melecitosa, 99 %
Código de producto. 11415836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415836 10 g 10 g
11425836 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415836 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22209.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207511-10-2 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
D-Melezitose has been used in a study to assess the identification of clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp. It has also been used in a study to investigate new epidemiologic markers of Klebsiella oxytoca strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-melecitosa se ha utilizado en un estudio para evaluar la identificación de aislamientos clínicos de Klebsiella spp indol positiva e indol negativa. También se ha utilizado en un estudio para investigar nuevos marcadores epidemiológicos de cepas de Klebsiella oxytoca.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207511-10-2
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00006627
Clave InChI QWIZNVHXZXRPDR-IXUUBQBONA-N
Sinónimo d-+-melezitose hydrate
PubChem CID 126963632
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hidroxi-2,5-bis(hidroximetil)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxolan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; hidrato
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(OC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Melezitose hydrate
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 99539
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5819
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +88°(c=4 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.46 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%