Learn More
D-Mannosa-6-O-sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30179492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179492 1 mg 1 miligramo
30179086 10 mg 10 miligramos
30179196 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1850131MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204575-08-6
Fórmula molecular C6H11O9SNa
Peso molecular (g/mol) 282.2
Sinónimo D-Mannose, 6-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI), D-Mannose 6-(hydrogen sulfate) sodium salt (1:1), D-Mannose-6-O-sulfate sodium salt, Sodium D-Mannose 6-O-sulfate
Nombre IUPAC sodio; [(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxioxiano-2-il]sulfato de metilo
SMILES [Na+].OC1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannose-6-O-sulphate Sodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,6?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0021