Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de D-manotamina, 98 %
Código de producto. 15457629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457629 500 mg 500 miligramos
15447629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457629 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66316.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5505-63-5 | C6H14ClNO5 | 215.63 g/mol
D-Mannosamine hydrochloride is used in the synthesis of non-natural Mannac analogs for the expression of thiols on cell-surface sialic acids. It is also used to investigate and screening of N-acetyl-beta-hexosaminidase inhibitor libraries targeting osteoarthritis. It acts as a precursor of N-propanoyl mannosamine and other N-acyl precursors of sialic acid (N-acyl neuraminic acids). It is a pharmaceutical compound used in the development of mannosylated liposomes for bioadhesive oral drug delivery through M cells of Peyer's patches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de D-manosalina se utiliza en la síntesis de análogos no naturales de Mannac para la expresión de tioles en ácidos siálicos de superficie celular. También se utiliza para investigar y evaluar las bibliotecas de inhibidores de la N-acetil-beta-hexosaminidasa dirigidas a la osteoartritis. Actúa como precursor de N-propanoilo manosamina y otros precursores de N-acil de ácido siálico (ácidos N-acil neuraminicos). Se trata de un compuesto farmacéutico utilizado en el desarrollo de liposomas manosilados para la administración de fármacos orales bioadhesivos a través de células M de las placas de Peyer.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico.′ Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5505-63-5
Fórmula molecular C6H14ClNO5
Peso molecular (g/mol) 215.63
Número MDL MFCD00064557
Clave InChI CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
Sinónimo 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
PubChem CID 133109008
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal; clorhidrato
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannosamine hydrochloride
Punto de fusión 168°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Rotación óptica −4° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo