Learn More
Clorhidrato de D-manosamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10336344 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10336344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399170010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannosamine hydrochloride
CAS 5505-63-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C6H14ClNO5
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
Clave InChI CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.63
PubChem CID 133109008
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.63
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Mannosamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.