Learn More
D-Mannoheptulosa, TRC
Código de producto. 30012864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012864 5 mg 5 miligramos
30006408 25 mg 25 miligramos
30004192 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1651005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3615-44-9
Fórmula molecular C7 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo D-Manno-2-heptulose, (+)-Mannoheptulose, NSC 226836;
Nombre IUPAC (3S,4S,5S,6R)-2,6-bis(hidroximetilooxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannoheptulose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.074