Learn More
D-Manno-Gamma-lactama, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Mannono-gamma-lactam |
| CAS | 62362-63-4 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO5/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(12)7-2/h2-5,8-11H,1H2,(H,7,12)/t2-,3-,4+,5+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1NC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0637 |