Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Código de producto. 16498958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498958 10 g 10 g
16401398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0378
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 10 g
Sinónimo Mannitol Mannite
Información de solubilidad H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM)
SMILES OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism