Learn More
D-manitol-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Mannitol-1-13C |
| CAS | 132202-29-0 |
| Fórmula molecular | 13C C5 H14 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Mannitol-1-13C (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1 |
| SMILES | O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S)-(6^{13}C)hexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0824 |