Learn More
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16469416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0585
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Mandelic acid
CAS 611-71-2
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid