Learn More
D-Maltotriosa, TRC
Código de producto. 17977354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17977354 25 g 25 g
17938314 5 g 5 g
17907724 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17977354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15900025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1109-28-0
Fórmula molecular C18 H32 O16
Peso molecular (g/mol) 504.44
Sinónimo Maltotriose (6CI,8CI), O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, Amylotriose, D-Maltotriose, NSC 170180, Triomaltose, Maltotriose (6CI,8CI), O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, Amylotriose, D-Maltotriose, NSC 170180, Triomaltose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltotriose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.169
Porcentaje de pureza >95%